Learn More
4-Hydroxychalkon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4-Hydroxychalcone is used as anti-angiogenesis, antineoplastic. It is also used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxychalkon wird als antiangiogenetisches Antineoplastikum verwendet. Es wird auch als organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-Hydroxychalkon wird als antiangiogenetisches Antineoplastikum verwendet. Es wird auch als organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxychalcone |
Schmelzpunkt | 183°C to 185°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2049155 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 224.26 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Hydroxychalcone
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-Hydroxychalcone