Learn More
4'-Hydroxybiphenyl-4-Carbonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile |
Schmelzpunkt | 196°C to 199°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Formelmasse | 195.22 |
Reinheit (%) | 99% |