Learn More
4-Hydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
21.61 € - 155.78 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 123-08-0 |
---|---|
Summenformel | C7H6O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 122.123 |
MDL-Nummer | MFCD00006939 |
InChI-Schlüssel | RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | p-hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, p-formylphenol, p-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy, parahydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-hydroxy, 4-hydroxy-benzaldehyde, usaf m-6, 4-hydroxy benzaldehyde |
PubChem CID | 126 |
ChEBI | CHEBI:17597 |
IUPAC-Name | 4-Hydroxybenzaldehyd |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11304719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13580.14 |
25 g |
21.61 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11400104
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13580.22 |
100 g |
52.56 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11410104
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13580.36 |
500 g |
155.78 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
4-Hydroxybenzaldehyde is used as a chemical that maintains bactericidal activity when tested against certain bacteria strains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen4-Hydroxybenzaldehyd wird als Chemikalie verwendet, die bei der Prüfung gegen bestimmte Bakterienstämme eine bakterizide Aktivität aufrecht erhält.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (13.8 g/l), Ether, Alkohol und Aceton.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Chemische Identifikatoren
123-08-0 | |
122.123 | |
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N | |
126 | |
4-Hydroxybenzaldehyd |
C7H6O2 | |
MFCD00006939 | |
p-hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, p-formylphenol, p-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy, parahydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-hydroxy, 4-hydroxy-benzaldehyde, usaf m-6, 4-hydroxy benzaldehyde | |
CHEBI:17597 | |
C1=CC(=CC=C1C=O)O |
Spezifikation
4-Hydroxybenzaldehyde | |
115°C to 119°C | |
191°C (50 mmHg) | |
C7H6O2 | |
471352 | |
14,4811 | |
Soluble in water(13.8g/L),ether,alcohol,and acetone. | |
C1=CC(=CC=C1C=O)O | |
122.123 | |
CHEBI:17597 | |
98% |
123-08-0 | |
1.129 | |
174°C (345°F) | |
MFCD00006939 | |
Luftempfindlich | |
p-hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, p-formylphenol, p-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy, parahydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-hydroxy, 4-hydroxy-benzaldehyde, usaf m-6, 4-hydroxy benzaldehyde | |
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N | |
4-Hydroxybenzaldehyd | |
126 | |
122.12 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 204-599-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CU6475000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen