Learn More
4'-Hydroxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324719
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
4?-Hydroxyacetophenone has been used as ketone component in the preparation of 1-aryl-3-phenethylamino-1-propanone hydrochlorides, potential cytotoxic agents, via Mannich reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Hydroxyacetophenon wurde als Ketonkomponente bei der Herstellung von 1-Aryl-3-Phenethylamino-1 -Propanon-Hydrochloroiden, potenziellen zytotoxischen Wirkstoffen, über Mannich-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 95 % Ethanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-93-4
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00002359
InChI-Schlüssel TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-hydroxyacetophenone, 4-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetylphenol, p-hydroxyacetophenone, piceol, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl, p-acetylphenol, para-hydroxyacetophenone, p-oxyacetophenone
PubChem CID 7469
ChEBI CHEBI:28032
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxyacetophenone
Schmelzpunkt 106°C to 108°C
Siedepunkt 286°C
Flammpunkt 166°C (330°F)
Menge 500 g
Beilstein 774355
Löslichkeitsinformationen Soluble in 95% Ethanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 99%