Learn More
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10626892
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10626892
250 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10626892
Marke: Thermo Scientific Acros 121482500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-42-2
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00004471
InChI-Schlüssel SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one
PubChem CID 31256
ChEBI CHEBI:55381
IUPAC-Name 4-Hydroxy-4-Methylpentan-2-on
SMILES CC(=O)CC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Schmelzpunkt -42.8°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9385g/mL
Siedepunkt 166.0°C
Flammpunkt 58°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C(OH)CH2COCH3
Brechungsindex 1.4223 to 1.4243
Menge 250 mL
Merck Index 15,2967
Relative Dichte 0.9385
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,ether
Viskosität 3.22 mPa.s (20°C)
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number121480100,121482500,121480025,121480010
ChargennummerA0450776 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number121480100,121482500,121480025,121480010
ChargennummerA0458138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2023 Catalog Number121480100,121482500,121480025,121480010
ChargennummerA0448906 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number121480100,121482500,121480025,121480010
ChargennummerA0395650 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number121480100,121482500,121480025,121480010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >