Learn More
4-Hydroxy-3-oxo-2,5-diphenyl-2,3-dihydrothiophen-1,1-dioxid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11451167
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54714-10-2
Summenformel C16H12O4S
Molekulargewicht (g/mol) 300.328
MDL-Nummer MFCD00075268
InChI-Schlüssel UIVWXNPUCAHAJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-2,5-diphenylthiophen-3 2h-one 1,1-dioxide, 2,5-diphenyl-4-hydroxy-3-oxo-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide, 4-hydroxy-2,5-diphenyl-3 2h-thiophenone 1,1-dioxide, 4-hydroxy-2,5-diphenyl-2-hydrothiophene-1,1,3-trione, 4-hydroxy-2,5-diphenyl-2h-1??-thiophene-1,1,3-trione, hotdo, acmc-1apg9, 2,5-diphenyl-4-hydroxy-3-thiophenone 1,1-dioxide, 4-hydroxy-1,1-dioxo-2,5-diphenyl-thiophen-3-one, 4-hydroxy-2,5-diphenyl-3-thiophenone 1,1-dioxide
PubChem CID 388546
IUPAC-Name 4-Hydroxy-1,1-Dioxo-2,5-Diphenylthiophen-3-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2C(=O)C(=C(S2(=O)=O)C3=CC=CC=C3)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-oxo-2,5-diphenyl-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide
Schmelzpunkt 238°C to 241°C
Menge 5 g
Beilstein 544870
Formelmasse 300.34
Reinheit (%) 98%