Learn More
4-Hydroxy-3,5-Dinitrobenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410657
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1019-52-9
Summenformel C7H4N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 228.12
MDL-Nummer MFCD00017000
InChI-Schlüssel GBSWIDSKAJFWMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitro-4-hydroxybenzoic acid, acmc-20anc3, 4-hydroxy-3,5-dinitro-benzoic acid, #, benzoic acid,4-hydroxy-3,5-dinitro, 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 98+%
PubChem CID 70552
IUPAC-Name 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 248°C to 252°C
Menge 1 g
Formelmasse 228.12
Reinheit (%) ≥98%