Learn More
4-Hydroxy-2-Butanon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
51.66 € - 156.78 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 590-90-9 |
---|---|
Summenformel | C4H8O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 88.106 |
MDL-Nummer | MFCD00059005 |
InChI-Schlüssel | LVSQXDHWDCMMRJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-hydroxy-2-butanone, 2-butanone, 4-hydroxy, methylolacetone, 3-oxo-1-butanol, 3-oxobutanol, 3-ketobutan-1-ol, monomethylolacetone, 4-butanol-2-one, unii-tcm0bj44mf, 2-hydroxyethyl methyl ketone |
PubChem CID | 111509 |
ChEBI | CHEBI:41268 |
IUPAC-Name | 4-Hydroxybutan-2-on |
SMILES | CC(=O)CCO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11397776
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11456.14 |
25 g |
51.66 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11307786
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11456.22 |
100 g |
156.78 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
4-Hydroxy-2-butanone is used in the preparation of fused benzazepine molecules as selective D3 receptor antagonists with pharmaceutical activity. It is also used in the preparation of verrucarin and mevalonic acid lactone. Further, it is used to prepare 3-buten-2-one through dehydration over an anatase titanium dioxide catalyst. It is also employed in the preparation of 4-methyl-5-hydroxymethylthiazole, (±)-lineatin and beta-hydroxylactones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen4-Hydroxy-2-Butanon wird bei der Herstellung von fusionierten Benzazepin-Molekülen als selektive D3-Rezeptor-Antagonisten mit pharmazeutischer Aktivität verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Verrucarin und Mevalonsäurelacton verwendet. Darüber hinaus wird es verwendet, um 3-buten-2-on durch Dehydrierung über einen Anatase-Titandioxid-Katalysator vorzubereiten. Sie wird auch bei der Herstellung von 4-methyl-5-hydroxymethylthiazol, (± )-lineatin und Beta-Hydroxylactonen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ethanol und Ether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
590-90-9 | |
88.106 | |
LVSQXDHWDCMMRJ-UHFFFAOYSA-N | |
111509 | |
4-Hydroxybutan-2-on |
C4H8O2 | |
MFCD00059005 | |
4-hydroxy-2-butanone, 2-butanone, 4-hydroxy, methylolacetone, 3-oxo-1-butanol, 3-oxobutanol, 3-ketobutan-1-ol, monomethylolacetone, 4-butanol-2-one, unii-tcm0bj44mf, 2-hydroxyethyl methyl ketone | |
CHEBI:41268 | |
CC(=O)CCO |
Spezifikation
4-Hydroxy-2-butanone | |
1.02 | |
89°C (192°F) | |
1.431 | |
1737666 | |
Miscible with water,alcohol,ethanol and ether. | |
CC(=O)CCO | |
88.106 | |
CHEBI:41268 | |
95% |
590-90-9 | |
73°C to 76°C (12 mmHg) | |
C4H8O2 | |
MFCD00059005 | |
4-hydroxy-2-butanone, 2-butanone, 4-hydroxy, methylolacetone, 3-oxo-1-butanol, 3-oxobutanol, 3-ketobutan-1-ol, monomethylolacetone, 4-butanol-2-one, unii-tcm0bj44mf, 2-hydroxyethyl methyl ketone | |
LVSQXDHWDCMMRJ-UHFFFAOYSA-N | |
4-Hydroxybutan-2-on | |
111509 | |
88.11 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335-H227
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 209-693-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen