Learn More
Labconco™ 4 ft. große, horizontale Purifier Reinluftwerkbank aus Edelstahl
Horizontale Purifier™ Reinluftwerkbänke leiten HEPA-gefilterte Luft über den Arbeitsbereich, um Bedingungen der ISO-Klasse 5 zu schaffen und vor Partikelkontamination zu schützen.
Marke:  Labconco™ 3888405
Artikelnummer. 15311788
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Horizontale Purifier™ Reinluftwerkbänke aus Edelstahl leiten HEPA-gefilterte Luft horizontal über den Arbeitsbereich, um Bedingungen der ISO-Klasse 5 (früher Klasse 100) zu schaffen und Ihre Arbeit vor Partikelkontamination zu schützen.
  • Reinluftwerkbänke werden u. a. zur Handhabung pflanzlicher Gewebekulturen, Präparation von Medienplatten, Elektronikinspektion, Montage medizinischer Geräte und Präparation von Arzneimitteln eingesetzt.
  • Da sie dem Anwender keinen Schutz bieten, sollten sie nicht in Verbindung mit biogefährlichen Stoffen, Toxinen oder Radionukliden verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Horizontale Reinluftwerkbank
Edelstahl
CE
86,4 cm
122 cm
230 V
50 in.
127 cm
HEPA
4 A
34 in.
48,4 in.
50/60 Hz
4 ft.
122 cm
Name des Produkts
Labconco™ 4 ft. große, horizontale Purifier Reinluftwerkbank aus Edelstahl > Material: Edelstahl; Höhe: 122 cm (48,4 in.); Filtertyp: HEPA