Learn More
4-Formylphenoxyessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
4-Formylphenoxyacetic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Formylphenoxyessigsäure wird als Zwischenprodukt bei der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol (fast transparent).
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-Formylphenoxyessigsäure wird als Zwischenprodukt bei der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol (fast transparent).
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Formylphenoxyacetic acid |
Schmelzpunkt | 193°C to 198°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 779885 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot methanol within almost transparency. |
Formelmasse | 180.16 |
Reinheit (%) | 98% |