Learn More
4'-Formyl(1,1'-biphenyl)-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10025222
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 70916-98-2
Summenformel C14H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 226.23
MDL-Nummer MFCD03424613
InChI-Schlüssel JCEAFZUEUSBESW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-formylphenyl benzoic acid, 4'-formylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-formyl-carboxylic acid, 4'-formyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl, 4-biphenyl-4'-formyl-carboxylicacid, pubchem10282
PubChem CID 2794722
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Formyl(1, 1'-biphenyl)-4-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 4'-formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Formelmasse 226.23
Reinheit (%) 97%