Learn More
4-Fluornaphthalin-1-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11441010
4-Fluornaphthalin-1-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441010
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11441010
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25335.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13916-99-9
Summenformel C11H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 171.174
MDL-Nummer MFCD00236656
InChI-Schlüssel XQSGYYNFKIQWAC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736734
IUPAC-Name 4-Fluornaphthalin-1-Carbonitril
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoronaphthalene-1-carbonitrile
Schmelzpunkt 89°C to 91°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Synonym 1-cyano-4-fluoronaphthalene, 4-fluoro-1-naphthonitrile, 4-fluoro-1-naphthalenecarbonitrile, 1-naphthalenecarbonitrile,4-fluoro, 1-naphthalenecarbonitrile, 4-fluoro, 4-fluoronaphthalenecarbonitrile, 4-fluoro-1-phthonitrile, acmc-1buk6, 1-cyano-4-fluoronapthalene, 4-cyano-1-fluoronaphthalene
Formelmasse 171.18
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
4-Fluornaphthalin-1-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >