Learn More
4-Fluoranilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
It finds its application as an analytical reagent in the enzymic detection of glucose. It is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals and plant growth regulators. It is employed as an intermediate for the production of Flumazenil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet Anwendung als analytisches Reagenz beim enzymatischen Nachweis von Glucose. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika und Wachstumsregulatoren für Pflanzen verwendet. Es wird als Zwischenprodukt bei der Produktion von Flumazenil eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es findet Anwendung als analytisches Reagenz beim enzymatischen Nachweis von Glucose. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika und Wachstumsregulatoren für Pflanzen verwendet. Es wird als Zwischenprodukt bei der Produktion von Flumazenil eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Fluoroaniline |
Schmelzpunkt | -2°C |
Dichte | 1.158 |
Siedepunkt | 186°C to 187°C |
Flammpunkt | 73°C (163°F) |
Geruch | Recognizable |
Brechungsindex | 1.54 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2941 |
Beilstein | 742030 |