Learn More
4-Fluor-1,3-Dioxolan-2-one, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one is used as an electrolyte additive in lithium ion batteries. It also enables the formation of thin, smooth and stable passive solid electrolyte interphase (SEI) layer, which increases the cycling efficiency and discharge capacity retention of the secondary battery. Further, it is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluoro-1,3-Dioxolan-2-one wird als Elektrolytzusatz in Lithium-Ionen-Batterien verwendet. Es ermöglicht auch die Bildung einer dünnen, glatten und stabilen passiven Festelektrolyt-Grenzschicht (SEI), die die Zykluseffizienz und die Entladekapazitätsretention der Sekundärbatterie erhöht. Darüber hinaus Verwendung als Zwischenprodukt in der organischen Synthese .
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
4-Fluoro-1,3-Dioxolan-2-one wird als Elektrolytzusatz in Lithium-Ionen-Batterien verwendet. Es ermöglicht auch die Bildung einer dünnen, glatten und stabilen passiven Festelektrolyt-Grenzschicht (SEI), die die Zykluseffizienz und die Entladekapazitätsretention der Sekundärbatterie erhöht. Darüber hinaus Verwendung als Zwischenprodukt in der organischen Synthese .
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one |
Schmelzpunkt | 18°C to 23°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 212°C |
Flammpunkt | >102°C (216°F) |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly miscible with water. |
Formelmasse | 106.05 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Flüssigkeit |