Learn More
4-Ethynylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477748
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4-Ethynylbenzonitrile is used as a synthetic fragment and as a test compound for cross-coupling reactions. It is used in the study of hydrogen bond formation in multifunctional molecules due to the presence of four hydrogen bonding sites. It is also involved in the preparation of 4-[(trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Ethynylbenzonitril wird als synthetisches Fragment und als Testverbindung für Kreuzkopplungsreaktionen verwendet. Wird aufgrund der Anwesenheit von vier Wasserstoffbindungsstellen in multifunktionalen Molekülen in der Studie zur Bildung von Wasserstoffbindungen verwendet. Ist auch an der Vorbereitung von 4-[(Trimethylsilyl)Ethynyl]Bensonitril beteiligt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und organischen Materialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3032-92-6
Summenformel C9H5N
Molekulargewicht (g/mol) 127.146
MDL-Nummer MFCD04974058
InChI-Schlüssel LAGNMUUUMQJXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynyl-benzonitrile, 4-cyanophenylacetylene, benzonitrile, 4-ethynyl, p-cyanophenylacetylene, 4-ethynyl-bezonitrile, benzonitrile,4-ethynyl, 4-ethynylbenzenecarbonitrile, 4-ethynylbenzonitrile, ksc564s8b, benzonitrile, 4-ethynyl-9ci
PubChem CID 4547245
IUPAC-Name 4-Ethynylbenzonitril
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethynylbenzonitrile
Schmelzpunkt 156°C to 160°C
Farbe Gelb
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 127.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest