Learn More
4-Ethylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10724611
4-Ethylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10724611
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10724611
Marke: Thermo Scientific Acros 118820010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-07-9
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
InChI-Schlüssel HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-ethylphenol, phenol, 4-ethyl, 1-ethyl-4-hydroxybenzene, phenol, p-ethyl, 1-hydroxy-4-ethylbenzene, para-ethylphenol, 4-hydroxyphenylethane, 4-ethyl-phenol, 4-hydroxyethylbenzene, paraethylphenol
PubChem CID 31242
ChEBI CHEBI:49584
IUPAC-Name 4-Ethylphenol
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylphenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 41.0°C to 46.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Siedepunkt 218.0°C to 219.0°C
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C2H5C6H4OH
Menge 1 kg
Beilstein 06,472
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4900mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalline Masse oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0425818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number118822500,118820010,118820050
ChargennummerA0463693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog Number118822500,118820010,118820050
ChargennummerA0450461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number118822500,118820010,118820050
ChargennummerA0450460 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number118822500,118820010,118820050
ChargennummerA0393351 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 Catalog Number118822500,118820010,118820051,118820050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethylphenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
4-Ethylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >