Learn More
4-Ethoxybenzaldehyd, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474024
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
4-Ethoxybenzaldehyde can be used as an anti-inflammatory and prostaglandin E2 suppressor. benzaldehyde-derived anti-inflammatory agents may be useful in reducing facial erythema.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Ethoxybenzaldehyd kann als Entzündungshemmer und Prostaglandin E2-Suppressor verwendet werden. Benzaldehyd-abgeleitete entzündungshemmende Mittel können zur Reduzierung von Gesichtsrötungen nützlich sein.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-82-0
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00003388
InChI-Schlüssel JRHHJNMASOIRDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 4-ethoxy, p-ethoxybenzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-ethoxy, homoanisaldehyde, 4-ethyloxy benzaldehyde, unii-gow1h0f49a, fema no. 2413, 4-ethoxy-benzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, p
PubChem CID 24834
IUPAC-Name 4-Ethoxybenzaldehyd
SMILES CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 13°C to 14°C
Dichte 1.08
Siedepunkt 253°C to 255°C
Flammpunkt <110°C (230°F)
Brechungsindex 1.559
Menge 25 g
Beilstein 386863
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethoxybenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Ethoxybenzaldehyde