Learn More
4-Ethoxy-3,5-Difluorbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide |
Brechungsindex | 1.5183 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Formelmasse | 251.07 |
Reinheit (%) | 97% |