Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Epioxytetracyclin, 97 %, kann als sek. Standard verwendet werden Artikelnummer.: 10389380
Thermo Scientific Chemicals 4-Epioxytetracyclin, 97 %, kann als sek. Standard verwendet werden
Artikelnummer. 10389380
100 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10389380
Marke: Thermo Scientific Chemicals 257711000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
4-Epioxytetracyclin, CAS Nr. 14206-58-7, ist einer der wichtigsten Oxytetracyclin-Metaboliten, die antibakterielle Aktivität zeigen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • 4-Epioxytetracyclin ist ein Metabolit der Oxytetracyclin-Verbindung, die antibakterielle Aktivität zeigt
  • Es ist das Hauptabbauprodukt, das aus der Metabolisierung von Oxytetracyclin abgeleitet wurde und in einigen biologischen Proben nachgewiesen wurde
  • Sein Wirkmechanismus steht laut Beschreibung mit der Hemmung der mitochondrialen Proteinsynthese in Verbindung
Anwendungen
  • In der Laborforschung wurde beschrieben, dass die Behandlung mit 4-Epioxytetracyclin die bakterielle Vielfalt der Darmmikrobiota verringert und die Proliferation opportunistischer Erreger bei Lachs erleichtert
  • Die Verwendung von 4-Epoxytetracyclin in Tiermodellen (Wistar-Ratten) führte zu einer signifikanten Veränderung der Darmmikrobiota und zu Störungen der Blutmetabolomik
  • 4-Epioxytetracyclin kann als sekundärer Referenzstandard während Stabilitätsstudien von Oxytetracyclin angewendet werden
  • 4-Epoxytetracyclin wurde in Forschungsstudien verwendet, um den Abbauweg und die Produkte von Tetracycline zu bewerten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Epioxytetracycline
Namenshinweis 97%
CAS 14206-58-7
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 168.0°C
Farbe Beige-grün bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (as is,calculated)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C22H24N2O9
MDL-Nummer MFCD00062825
Menge 100 mg
Merck Index 10, 6846
Spezifische Drehung − 247.00
Synonym 4-epioxytetracyline, unii-73von8sry5, 4-epioxytetracycline, 73von8sry5, 4r,4ar,5s,5ar,6s,12as-4-dimethylamino-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide, hydroxy quatrimycin, oxytetracycline dihydrate specified impurity a ep, oxytetracycline hydrochloride specified impurity a ep, 4r,4ar,5s,5ar,6s,12as-4-dimethylamino-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide, 2-naphthacenecarboxamide, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, 4r,4ar,5s,5ar,6s,12as
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5g/L. Other solubilities: 3.6g/L methanol
InChI-Schlüssel OWFJMIVZYSDULZ-DVJPNYBFSA-N
SMILES CC1(C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O)O
IUPAC-Name (4R,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(Dimethylamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 460.43
PubChem CID 54678403
Formelmasse 460.43
Reinheit (%) ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number257711000
ChargennummerA0441021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog Number257711000
ChargennummerA0395560 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number257711000
ChargennummerA0396689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number257711000
ChargennummerA0415682 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number257711000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Epioxytetracycline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals 4-Epioxytetracyclin, 97 %, kann als sek. Standard verwendet werden >