Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Epichlortetracyclin Hydrochlorid, ≥80 %, ‚kann als sek. Standard verwendet werden‘
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• 4-Epichlortetracyclin ist das Hydrochloridsalz von 4-Epichlortetracyclin, einer Tetracyclin-Ringstruktur mit Chloridsubstitution.
•4-Epichlortetracyclin Hydrochlorid (4-Epi-Chlortetracyclin) ist ein Epimer von Chlortetracyclin.
•4-Epichlortetracyclin unterdrückt die Neutrophilenaktivität und dämpft die Immunantwort.
•Dient als Aminoacyl-tRNA-Analogon zur Unterbrechung der Polypeptidsynthese und reduziert so Bakterienwachstumsanwendungen.
•Kann für die In-vitro-Forschung zu Krebs und entzündlichen Mechanismen verwendet werden.
• Zur Verwendung als selektives Mittel und als Sekundärstandard vorgesehen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Epichlortetracycline hydrochloride |
Namenshinweis | 97% |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 250.0°C |
Farbe | Orange bis Gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 80% min. (as is,calculated) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100 mg |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Epichlortetracycline hydrochloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.