Learn More
4-(Dimethylamino)pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4-(Dimethylamino)pyridine is a useful nucleophilic catalyst for various reactions viz. esterifications with anhydrides, the Baylis-Hillman reaction, hydrosilylations, tritylation and Steglich rearrangement. It is also an effective catalyst for transesterification of beta-keto esters and silylation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Dimethylamino)pyridin ist ein nützlicher nucleophiler Katalysator für verschiedene Reaktionen, z. B. Veresterungen mit Anhydriden, der Baylis-Hillman-Reaktion, Hydrosilylierungen, Tritylierung und Steglich-Umlagerung. Es ist auch ein wirksamer Katalysator für die Umesterung von Beta-Ketoestern und die Silylierung von Alkoholen.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Benzol, Ethylacetat, Chloroform, Methylenchlorid, Aceton und Essigsäure. Schwer löslich in Ether, Diisopropylether, Cyclohexan, Hexan und Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
4-(Dimethylamino)pyridin ist ein nützlicher nucleophiler Katalysator für verschiedene Reaktionen, z. B. Veresterungen mit Anhydriden, der Baylis-Hillman-Reaktion, Hydrosilylierungen, Tritylierung und Steglich-Umlagerung. Es ist auch ein wirksamer Katalysator für die Umesterung von Beta-Ketoestern und die Silylierung von Alkoholen.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Benzol, Ethylacetat, Chloroform, Methylenchlorid, Aceton und Essigsäure. Schwer löslich in Ether, Diisopropylether, Cyclohexan, Hexan und Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Dimethylamino)pyridine |
Schmelzpunkt | 110°C to 113°C |
Siedepunkt | 162°C (50 mmHg) |
Flammpunkt | 124°C (255°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2928 |
Beilstein | 110354 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol,benzene,ethyl acetate,chloroform,methylene chloride,acetone,and acetic acid. Slightly soluble in ether,diisopropyl ether,cyclohexane,hexane,and water. |
Formelmasse | 122.17 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-(Dimethylamino)pyridine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-(Dimethylamino)pyridine