Learn More
4-(Difluormethoxy)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11324056
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 177842-14-7
Summenformel C8H9F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 173.16
MDL-Nummer MFCD00236231
InChI-Schlüssel UHWPLNHRROQPMB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2063352
IUPAC-Name [4-(difluormethoxy)phenyl]methanamin
SMILES NCC1=CC=C(OC(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Difluoromethoxy)benzylamine
Brechungsindex 1.49
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Beilstein 4180270
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym 4-difluoromethoxy benzylamine, 4-difluoromethoxy phenyl methanamine, 1-4-difluoromethoxy phenyl methanamine, 4-difluoromethoxy benzyl amine, benzenemethanamine, 4-difluoromethoxy, rarechem al bw 0728, 4-difluoromethoxy phenyl methylamine, benzenemethanamine,4-difluoromethoxy, benzenemethanamine, 4-difluoromethoxy-9ci
Formelmasse 173.16
Reinheit (%) 97%