Learn More
4-(Cyclopropylamino)Benzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7053682
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
Product Code. 15487798
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61284.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1019607-55-6
Summenformel C10H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.204
InChI-Schlüssel SHZXUUVOVQTNCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclopropylamino benzonitrile, acmc-2097xs
PubChem CID 28411077
IUPAC-Name 4-(Cyclopropylamino)benzonitril
SMILES C1CC1NC2=CC=C(C=C2)C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(Cyclopropylamino)benzonitrile
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest