Learn More
4-Cyclohexylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322056
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11322056
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03184.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6373-50-8 | C16H12Cl2N4OS | 379.26 g/mol
4-Cyclohexylaniline is used as a starting material for the preparation of 1-cyclohexyl-4-nitroso-benzene. It is used as a reactant in nucleophilic acylation to form N-(4-cyclohexylphenyl)acetamide by reacting with acetyl halides. It is also involved in the synthesis of N-(4-cyclohexylphenyl)-2-morpholino-acetamide by reaction with 2-morpholinoacetyl fluoride. Further, it reacts with 4-bromo-4-oxo-butanoic acid to get 4-[(4-cyclohexylphenyl)amino]-4-oxo-butanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Cyclohexylanilin wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von 1-Cyclohexyl-4-Nitrosobenzol verwendet. Es wird als Reaktant in der nukleophilen Acylierung zur Bildung von N-(4-Cyclohexylphenyl)acetamid durch Reaktion mit Acetylhalogeniden verwendet. Es ist auch an der Synthese von N-(4-Cyclohexylphenyl)-2-Morpholino-Acetamid durch Reaktion mit 2-Morpholinoacetylfluorid beteiligt. Weiterhin reagiert es mit 4-Brom-4-oxo-Butansäure, um 4-[(4-Cyclohexylphenyl)amino]-4-oxo-Butansäure zu erhalten.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6373-50-8
Summenformel C16H12Cl2N4OS
Molekulargewicht (g/mol) 379.26
MDL-Nummer MFCD00001454
InChI-Schlüssel YDTTUXLKBBQRHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-cyclohexyl, 4-cyclohexylbenzenamine, aniline, p-cyclohexyl, p-cyclohexylaniline, 4-cyclohexylphenyl amine, 4-cyclohexylphenylamine, 4-cyclohexylanilin, 4-cyclohexyl-aniline, acmc-20aivf, p-cyclohexylphenylamine
PubChem CID 80764
IUPAC-Name 1-(2,4-dichlorophenyl)-3-[5-(4-methylphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]urea
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(NC(=O)NC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyclohexylaniline
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Siedepunkt 166°C (13 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 2965799
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 175.28
Reinheit (%) 97%