Learn More
4-Cyanobutylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475425
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 15475425
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58897.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Schutzgas handhaben. Luftempfindlich. Von starken Basen und Oxidationsmitteln, Wärme, Säuren entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanobutylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 226570-68-9
Dichte 0.971
Summenformel C5H9BrNZn-
Strukturformel N≡C(CH2)4ZnBr
MDL-Nummer MFCD01316996
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym 4-cyanobutylzinc bromide 0.5m in thf
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel VKWWIKWQDKNXQC-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCC#N.[Zn].[Br-]
IUPAC-Name Pentannitril; Zink; Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 228.418
PubChem CID 131668629
Formelmasse 227.41