Learn More
4-Cyanobiphenyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Cyanobiphenyl |
Schmelzpunkt | 85°C to 87°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Beilstein | 1907924 |
Formelmasse | 179.22 |
Reinheit (%) | 95% |