Learn More
4-Cyano-4'-n-Pentyloxybiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369769
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52364-71-3
Summenformel C18H19NO
Molekulargewicht (g/mol) 265.356
MDL-Nummer MFCD00074879
InChI-Schlüssel RDISTOCQRJJICR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-pentyloxy-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-pentyloxybiphenyl, 4-pentyloxy-4'-cyanobiphenyl, 4-amyloxycyanodiphenyl, 5ocb, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-pentyloxy, 4'-pentyloxy biphenyl-4-carbonitrile, 5cob, m 15 liquid crystal, nzh k 1
PubChem CID 104171
IUPAC-Name 4-(4-pentoxyphenyl)benzonitril
SMILES CCCCCOC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-4'-n-pentyloxybiphenyl
Schmelzpunkt 48° cloudy
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 281.42
Reinheit (%) 99%