Learn More
4-Cyano-4'-n-Pentylbiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
59.70 € - 225.12 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 40817-08-1 |
---|---|
Summenformel | C18H19N |
Molekulargewicht (g/mol) | 249.357 |
MDL-Nummer | MFCD00036350 |
InChI-Schlüssel | HHPCNRKYVYWYAU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-cyano-4'-pentylbiphenyl, 4'-pentyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-n-pentylbiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-pentyl, 4'-pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4-pentyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-amyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-pentylbiphenyl-4-carbonitrile, 4-amyl-4'-cyanobiphenyl, 4-n-pentyl-4'-cyanobiphenyl |
PubChem CID | 92319 |
IUPAC-Name | 4-(4-Pentylphenyl)Benzonitril |
SMILES | CCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11444907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21856.03 |
1 g |
59.70 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11454907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21856.06 |
5 g |
225.12 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl is used in the preparation of 4'-pentylbiphenyl-4-carboxylic acid by acidic hydrolysis using sulfuric acid as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen4-Cyano-4′-n-pentylbiphenyl kommt als Reagenz bei der Herstellung von 4′-Pentylbiphenyl-4-carboxylsäure durch saure Hydrolyse mit Schwefelsäure zum Einsatz.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Chloroform, Toluol, Acetonitril, Methylenchlorid. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
40817-08-1 | |
249.357 | |
HHPCNRKYVYWYAU-UHFFFAOYSA-N | |
92319 | |
CCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N |
C18H19N | |
MFCD00036350 | |
4-cyano-4'-pentylbiphenyl, 4'-pentyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-n-pentylbiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-pentyl, 4'-pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4-pentyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-amyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-pentylbiphenyl-4-carbonitrile, 4-amyl-4'-cyanobiphenyl, 4-n-pentyl-4'-cyanobiphenyl | |
4-(4-Pentylphenyl)Benzonitril |
Spezifikation
4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl | |
22°C to 23°C | |
212°C to 215°C (3 mmHg) | |
C18H19N | |
MFCD00036350 | |
4-cyano-4'-pentylbiphenyl, 4'-pentyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-n-pentylbiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-pentyl, 4'-pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4-pentyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-amyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-pentylbiphenyl-4-carbonitrile, 4-amyl-4'-cyanobiphenyl, 4-n-pentyl-4'-cyanobiphenyl | |
HHPCNRKYVYWYAU-UHFFFAOYSA-N | |
4-(4-Pentylphenyl)Benzonitril | |
92319 | |
99% |
40817-08-1 | |
1.008 | |
>110°C (230°F) | |
1.533 | |
UN3276 | |
Miscible with Acetone,chloroform,toluene,acetonitrile,methylene chloride. Immiscible with water. | |
CCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N | |
249.357 | |
249.36 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Giftig bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:NITRILE, FLÜSSIGKEIT, GIFTIG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 255-093-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen