Learn More
4-Cyano-4'-n-Octyloxybiphenyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Cyano-4'-n-octyloxybiphenyl |
Schmelzpunkt | 51°C to 77°C |
Flammpunkt | 113°C (235°F) |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 307.44 |
Reinheit (%) | 97% |