Learn More
4-Chlorthieno-[3,2-c]-pyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chlorothieno[3,2-c]pyridine |
Schmelzpunkt | 99°C to 101°C |
Menge | 500 mg |
Formelmasse | 169.63 |
Reinheit (%) | 98% |