Learn More
4-Chlorthieno-[3,2-c]-pyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11432250
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27685-94-5
Summenformel C7H4ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 169.63
MDL-Nummer MFCD01861830
InChI-Schlüssel VFPFMOXMHVQFNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorothieno 3,2-c pyridine, 4-chlorothieno 3,2-c-pyridine, thieno 3,2-c pyridine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 3,2-c pyridine, pubchem22901, acmc-1cbzs, 4-chlorothieno 3.2.c-pyridine, 4-chlorothiopheno 3,2-c pyridine, 4-chlorothieno 2,3.c-pyridine
PubChem CID 12827312
IUPAC-Name 4-Chlorthieno[3,2-c]Pyridin
SMILES ClC1=C2C=CSC2=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorothieno[3,2-c]pyridine
Schmelzpunkt 99°C to 101°C
Menge 100 mg
Formelmasse 169.63
Reinheit (%) 98%