Learn More
4-Chlorpyridinhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489160
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11489160
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15628.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7379-35-3 | C5H5Cl2N | 150.00 g/mol
It is employed as a catalyst in the synthesis of fluorazone derivatives by one-pot pyrrolation/cyclization of anthranilic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Katalysator bei der Synthese von Fluorazonderivaten durch Eintopfpyrroplation/Cyclisierung von Anthranilsäuren eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7379-35-3
Summenformel C5H5Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 150.00
MDL-Nummer MFCD00012829
InChI-Schlüssel XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochloride
PubChem CID 81852
IUPAC-Name 4-Chlorpyridinhydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloropyridine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼210°C (sublimation)
pH 2
Flammpunkt 198°C (388°F)
Geruch Schwach
Menge 100 g
Beilstein 3684904
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 150.01
Reinheit (%) ≥98%