Learn More
4-Chlorpyridinhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
It is employed as a catalyst in the synthesis of fluorazone derivatives by one-pot pyrrolation/cyclization of anthranilic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Katalysator bei der Synthese von Fluorazonderivaten durch Eintopfpyrroplation/Cyclisierung von Anthranilsäuren eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Wird als Katalysator bei der Synthese von Fluorazonderivaten durch Eintopfpyrroplation/Cyclisierung von Anthranilsäuren eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloropyridine hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼210°C (sublimation) |
pH | 2 |
Flammpunkt | 198°C (388°F) |
Geruch | Schwach |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3684904 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 150.01 |
Reinheit (%) | ≥98% |