Learn More
4-Chlorphenylharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496097
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-38-5
Summenformel C7H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 170.60
MDL-Nummer MFCD00014788
InChI-Schlüssel RECCURWJDVZHIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl urea, 4-chlorophenyl urea, urea, 4-chlorophenyl, p-chlorophenyl urea, p-cpu, urea, p-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl urea, p-chlorophenylurea, urea, 1-p-chlorophenyl, n-4-chlorophenyl urea
PubChem CID 8796
IUPAC-Name (4-chlorophenyl)urea
SMILES NC(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenylurea
Schmelzpunkt 204°C to 205°C
Menge 25 g
Beilstein 908492
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 98%