Learn More
4-Chlorphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499130
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4-Chlorophenyl isocyanate is used in the preparation of isothiocyanates. Aryl isocyanates undergo [2+2] cycloaddition reactions with dihydrofuran to give bicyclic β-lactams in high yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorphenylisocyanat wird bei der Herstellung von Isothiocyanaten verwendet. Arylisocyanate werden mit Dihydrofuran [2+2] Cycloadditionsreaktionen unterzogen, um bicyclische ß-Lactam mit hoher Ausbeute zu erhalten.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-12-1
Summenformel C7H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 153.565
MDL-Nummer MFCD00002024
InChI-Schlüssel ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl isocyanate, p-chlorophenyl isocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato, pcpi, 4-chloroisocyanatobenzene, para-chlorophenyl isocyanate, p-chlorfenylisokyanat, 4-chlorophenylisocyanate, isocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 1-chloro-4-isocyanato-benzene
PubChem CID 7693
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Isocyanatbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 29°C to 31°C
Dichte 1.2
Siedepunkt 203°C to 204°C
Menge 25 g
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5618
UN-Nummer UN2811
Beilstein 386235
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 153.57
Reinheit (%) 98%