Learn More
4-Chlorphenol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10504304
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-48-9
Summenformel C6H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 128.56
MDL-Nummer MFCD00002318
InChI-Schlüssel WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
PubChem CID 4684
ChEBI CHEBI:28078
IUPAC-Name 4-Chlorphenol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenol
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 41.0°C to 45.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.2600g/mL
Siedepunkt 220.0°C
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4OH
Menge 2.5 kg
Beilstein 06,186
Merck Index 15,2157
Relative Dichte 1.26
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.7g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,aromatic solvents,acetone,chloroform,glycerin and sodium hydroxide
Viskosität 4.99 mPa.s (50°C)
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalline Masse mit niedrigemSchmelzpunkt