Learn More
4-Chlorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Beschreibung
It is used as main raw material of compounding for medicine, dye, plastic and other industries. 4-Chlorophenol was used in visible-light-induced degradation of 4-chlorophenol in aqueous suspension of pure TiO2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Hauptrohstoff bei der Herstellung von Medizinprodukten, Farbstoffen, Kunststoffen und in anderen Branchen verwendet. 4-Chlorphenol wurde bei der durch sichtbares Licht induzierten Degradation von 4-Chlorphenol in wässriger Suspension aus reinem TiO2 verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (27 g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Es wird als Hauptrohstoff bei der Herstellung von Medizinprodukten, Farbstoffen, Kunststoffen und in anderen Branchen verwendet. 4-Chlorphenol wurde bei der durch sichtbares Licht induzierten Degradation von 4-Chlorphenol in wässriger Suspension aus reinem TiO2 verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (27 g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chlorophenol |
Schmelzpunkt | 39°C to 43°C |
Dichte | 1.306 |
Siedepunkt | 217°C to 220°C |
Flammpunkt | 115°C (239°F) |
Geruch | Phenol-like |
Menge | 1000 g |
UN-Nummer | UN2020 |
Beilstein | 507004 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |