Learn More
4-Chlornicotinsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15254744
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 10177-29-4
Summenformel C6H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.55
MDL-Nummer MFCD00128860
InChI-Schlüssel IMRGVWZLCZERSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloronicotinic acid, 4-chloronicotinicacid, 4-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro, 3-carboxy-4-chloropyridine, 4-chlornicotinsaure, pubchem12989, acmc-1br3v, 4-chloropyridine-3-carboxyl
PubChem CID 818229
IUPAC-Name 4-Chlorpyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloronicotinic acid
Schmelzpunkt 170°C to 171°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 157.56
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloronicotinic acid, 96%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.