Learn More
4-(Chlormethyl)pyridinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It finds its application as a reagent for protection of carboxyl termini of peptides as 4-picolyl esters, providing a polar 'handle' which aids in separation and purification of the peptide. The group can be introduced in the presence of a base, e.g. tetramethylguanidine, is stable to acid-catalyzed removal of Cbz protecting group and can be removed by base, Na in liquid ammonia or catalytic hydrogenolysis. It is also applied in conjunction with Amberlyst™15 resin in peptide synthesis. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Findet seine Anwendung als Reagenz zum Schutz von Carboxyltermini von Peptiden als 4-Picolylester und bietet einen polaren ′Griff′, der die Trennung und Reinigung des Peptids unterstützt. Die Gruppe kann in Gegenwart einer Base, z. B. Tetramethylguanidin, eingeführt werden, ist stabil gegenüber einer säurekatalysierenden Entfernung der Cbz-Schutzgruppe und kann durch Basis, Na in flüssigem Ammoniak oder katalytische Hydrogenolyse entfernt werden. Wird auch in Verbindung mit Amberlyst™-15 Harz in der Peptidsynthese angewendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (750 mg/ml bei 20 °C), löslich in 1N HCl (2.5 %), DMSO und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 166°C to 171°C |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 3689154 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (750mg/ml at 20°C),soluble in 1N HCl (2.5%),DMSO,and methanol. |
Formelmasse | 164.04 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only