Learn More
4-(Chlormethyl)benzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904661
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16473-35-1
Summenformel C8H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
InChI-Schlüssel OGALXJIOJZXBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl benzyl alcohol, 4-chloromethyl phenyl methanol, 4-chloromethyl-phenyl-methanol, 4-chloromethylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloromethyl, 4-chloromethyl benzylalcohol, acmc-20a8hi, p-hydroxymethylbenzyl chloride, 4-hydroxymethylbenzyl chloride
PubChem CID 5107660
IUPAC-Name [4-(Chlormethyl)phenyl]Methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Schmelzpunkt 58.0°C to 60.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2C6H4CH2OH
Menge 5 g
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.