Learn More
4-Chlorbenzylchlorid 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607312
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-83-6
Summenformel C7H6Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 161.03
MDL-Nummer MFCD00000914
InChI-Schlüssel JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl benzene, p-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-4-chloromethyl, alpha,4-dichlorotoluene, 4-chlorobenzylchloride, 4-chlorophenyl methyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl-benzene, alpha,p-dichlorotoluene, toluene, p,alpha-dichloro
PubChem CID 7723
IUPAC-Name 1-Chlor-4-(Chlormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzyl chloride
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 27°C to 28°C
Farbe Farblos bis Weiß
Siedepunkt 221°C
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.5% max. p-Chlorobenzal chloride (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4CH2Cl
Menge 250 g
Beilstein 05, 308
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formelmasse 161.03
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt