Learn More
4-Chlorbenzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chlorobenzophenone |
Schmelzpunkt | 75°C to 77°C |
Siedepunkt | 332°C |
Flammpunkt | 143°C (289°F) |
Menge | 500 g |
Beilstein | 512043 |
Formelmasse | 216.67 |
Reinheit (%) | 99% |