Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Chlor-D-Phenylalanin, 95 % Artikelnummer.: 15438467
Thermo Scientific Chemicals 4-Chlor-D-Phenylalanin, 95 %
Artikelnummer. 15438467
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15438467
Marke: Thermo Scientific Chemicals H51982.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
It is applied in the synthesis and placental binding potencies of photosensitive analogues of luteinizing hormone releasing hormone (lhrh) with agonistic and antagonistic structures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Synthese und Plazentbindung von lichtempfindlichen Analoga des luteinisierenden Hormonfreisetzungshormons (lhrh) mit agonistischen und antagonistischen Strukturen eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14091-08-8
Summenformel C9H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.63
MDL-Nummer MFCD00079675
InChI-Schlüssel NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-chloro-d-phenylalanine, d-4-chlorophenylalanine, r-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-chloro, 2r-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, h-d-phe 4-cl-oh, fenclonine, r, d-p-chlorophenylalanine, unii-rss1jq7mes, rss1jq7mes
PubChem CID 667429
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-(4-chlorphenyl)propansäure
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-D-phenylalanine
Schmelzpunkt 260 °C
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2416151
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 1 g
Formelmasse 199.64
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ01B007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH51982.MD,H51982.06,H51982.03
ChargennummerP19E029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH51982.MD,H51982.06,H51982.03
ChargennummerN16H021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH51982.MD,H51982.06,H51982.03
ChargennummerT09F034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH51982.MD,H51982.06,H51982.03
ChargennummerK19W027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH51982.MD,H51982.06,H51982.03
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals 4-Chlor-D-Phenylalanin, 95 % >