Learn More
4-Chlor-alpha-Methylphenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid is used to produce a-(4-Chlor-3-nitrophenyl)propionsaure. It is used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlor-alpha-Methylphenylessigsäure wird zur Herstellung von a-(4-Chlor-3-Nitrophenyl)propionsäure verwendet. Es wird in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
4-Chlor-alpha-Methylphenylessigsäure wird zur Herstellung von a-(4-Chlor-3-Nitrophenyl)propionsäure verwendet. Es wird in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid |
Schmelzpunkt | 55°C to 59°C |
Siedepunkt | 121°C to 126°C (0.2 mmHg) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2328710 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 184.62 |
Reinheit (%) | 97% |