Learn More
4-Chlor-3-Nitrobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde |
Schmelzpunkt | 61°C to 65°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 778323 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Formelmasse | 185.57 |
Reinheit (%) | 97% |