Learn More
4-Chlor-3,5 -Dimethylphenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
20.10 € - 240.20 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 88-04-0 |
---|---|
Summenformel | C8H9ClO |
Molekulargewicht (g/mol) | 156.61 |
MDL-Nummer | MFCD00002324 |
InChI-Schlüssel | OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | chloroxylenol, dettol, 4-chloro-3,5-xylenol, pcmx, benzytol, p-chloro-m-xylenol, 2-chloro-m-xylenol, 4-chloro-m-xylenol, ottasept, desson |
PubChem CID | 2723 |
ChEBI | CHEBI:34393 |
IUPAC-Name | 4-Chlor-3,5-Dimethylphenol |
SMILES | CC1=CC(=CC(=C1Cl)C)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10122520
|
Thermo Scientific Acros
109061000 |
100 g | Kunststoffflasche |
20.10 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10060620
|
Thermo Scientific Acros
109065000 |
500 g | Kunststoffflasche |
58.59 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10530794
|
Thermo Scientific Acros
109060025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
240.20 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
88-04-0 | |
156.61 | |
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N | |
2723 | |
4-Chlor-3,5-Dimethylphenol |
C8H9ClO | |
MFCD00002324 | |
chloroxylenol, dettol, 4-chloro-3,5-xylenol, pcmx, benzytol, p-chloro-m-xylenol, 2-chloro-m-xylenol, 4-chloro-m-xylenol, ottasept, desson | |
CHEBI:34393 | |
CC1=CC(=CC(=C1Cl)C)O |
Spezifikation
4-Chloro-3, 5-dimethylphenol | |
88-04-0 | |
100.0 | |
Weiß bis Beige | |
132°C | |
98.5% min. (GC) | |
ClC6H2(CH3)2OH | |
06, II, 463 | |
chloroxylenol, dettol, 4-chloro-3,5-xylenol, pcmx, benzytol, p-chloro-m-xylenol, 2-chloro-m-xylenol, 4-chloro-m-xylenol, ottasept, desson | |
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N | |
4-Chlor-3,5-Dimethylphenol | |
2723 | |
156.61 | |
Kristallines Pulver oder Kristalle |
99% | |
98.5 | |
113.0°C to 116.0°C | |
246.0°C | |
Echt | |
C8H9ClO | |
MFCD00002324 | |
15, 2182 | |
Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxide solutions,soluble in ethanol,ether and benzene | |
CC1=CC(=CC(=C1Cl)C)O | |
156.61 | |
CHEBI:34393 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht Hautreizungen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI VERSCHLUCKEN:Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Ausspülen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 201-793-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZE6850000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.