Learn More
4-Chlor-2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11347369
4-Chlor-2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11347369
1 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11347369
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27482.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18704-67-1
Summenformel C9H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 194.618
MDL-Nummer MFCD00209566
InChI-Schlüssel BAWPNSUPRVQKKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl phenol, 3-5-chloro-2-hydroxyphenyl pyrazole, phenol,4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl, acmc-20amm6, dmglumyoloaxjy-uhfffaoysa-n, 2-1h-pyrazole-5-yl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl-phenol, phenol, 4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl, 4-chloro-2-2h-pyrazol-3-yl phenol, 4-chloro-6-1,2-dihydropyrazol-3-ylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
PubChem CID 6805776
IUPAC-Name 4-Chlor-6-(1,2-dihydropyrazol-3-yliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMILES C1=CC(=O)C(=C2C=CNN2)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Schmelzpunkt 157°C to 158°C
Menge 1 g
Formelmasse 194.62
Reinheit (%) 98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Chlor-2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol, 98 %, Thermo Scientific™ >