Learn More
4-Bromtoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Bromotoluene was used in the synthesis of ketones by Cu/Pd-catalyzed decarboxylative cross-coupling reaction. 4-Bromotoluene undergoes Heck reaction with styrene in the presence of in situ generated palladium complexes of phosphine-functionalized N-heterocyclic carbene ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Bromtoluol wurde bei der Synthese von Ketonen durch Cu/Pd-katalysierte decarboxylative Kreuzkupplung verwendet. 4-Bromtoluol durchläuft eine Heck-Reaktion mit Styrol in Gegenwart von in-situ erzeugten Palladiumkomplexen phosphinfunktionalisierter N-heterozyklischer Carbenliganden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromotoluene |
| Schmelzpunkt | 26°C to 29°C |
| Dichte | 1.41 |
| Siedepunkt | 183°C to 184°C |
| Flammpunkt | 85°C (185°F) |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1903636 |
| Merck Index | 14,1439 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in methanol. |
| Formelmasse | 171.04 |
| Mehr anzeigen |