Learn More
4-Bromthiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448843
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-53-6
Summenformel C6H5BrS
Molekulargewicht (g/mol) 189.07
MDL-Nummer MFCD00004845
InChI-Schlüssel FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiophenol, benzenethiol, 4-bromo, p-bromothiophenol, p-bromobenzenethiol, 4-bromobenzene-1-thiol, 4-bromo-benzenethiol, 4-bromo thiophenol, p-bromophenyl thiol, benzenethiol, p-bromo, unii-p3wuo03x17
PubChem CID 66049
IUPAC-Name 4-Brombenzolthiol
SMILES C1=CC(=CC=C1S)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromothiophenol
Schmelzpunkt 72°C to 78°C
Siedepunkt 239°C
Geruch Unpleasant
Menge 250 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 507031
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 189.08
Reinheit (%) 98%