Learn More
4-Bromthioanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10357750
4-Bromthioanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10357750
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10357750
Marke: Thermo Scientific Acros 188191000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-95-0
Summenformel C7H7BrS
Molekulargewicht (g/mol) 203.10
MDL-Nummer MFCD00000102
InChI-Schlüssel YEUYZNNBXLMFCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothioanisole, 1-bromo-4-methylthio benzene, p-bromophenyl methyl sulfide, 4-bromophenyl methyl sulfide, benzene, 1-bromo-4-methylthio, 1-bromo-4-methylsulfanyl benzene, p-bromothioanisole, 4-bromo-thioanisole, methyl 4-bromophenylsulfide, p-bromo thioanisoleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 66037
IUPAC-Name 1-brom-4-methylsulfanylbenzol
SMILES CSC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromothioanisole
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 35.0°C to 40.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4SCH3
Menge 100 g
Beilstein 06, 330
Formelmasse 203.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Niedrig schmelzende kristalline Masse, Kristalle, kristallines Pulver oder Chunks
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 Catalog Number188191000,188190250,188190050
Name des Produkts
4-Bromthioanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >